Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin ™XT 4Flow™ Høj kapacitet patron
Product Code. 17285794 Shop All IBA Lifesciences Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
17285794 1 x 1 mL
17295794 1 x 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17285794 Supplier IBA Lifesciences Supplier No. 25027001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 DKK
    913.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 176.06 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Strep-™Tactin XT 4Flow™ højkapacitets patron er en HPLC/FPLC patron til at rense Strep-tag ™II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-™Tactin XT 4Flow™ højkapacitetspatroner indeholder en 4 % agarose koblet med streptavidin-varianten Strep-Tactin XT og ™er anvendelige til oprensning af Strep-tag II eller™ Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner med HPLC/FPLC-enheder som f.eks Äkta™ systemer (Cytiva ).
  • På grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og højeste bindingsaffinitet anbefales harpiksen til alle proteinklasser, især for lavt rigelige eller udfordrende proteiner.
  • Den lavkoncentrerede agarose muliggør den enkle binding af større proteiner til den stationære fase, hvilket gør den særligt velegnet til oprensning af mål med høj molekylvægt.
  • Sammenlignet med Strep-Tactin ™XT 4Flow™ , Strep-Tactin ™XT 4Flow™ høj kapacitet har en højere tæthed af immobiliseret Strep-Tactin ™XT, hvilket fører til et 2 gange højere udbytte af oprenset protein.
  • Derudover Strep-Tactin ™XT 4Flow™ tillader anvendelse af denaturerende midler såsom urinstof.
Specifications
Support Type 4% agarose, tværbundet
Partikelstørrelse 50 til 150μ m
Mængde 1 x 1 mL
Til brug med (applikation) HPLC/FPLC
Mål Twin-Strep-Tag™ og Strep-tag ™II
Format Færdigpakket patron
Må kun benyttes til forskning.