Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet 50% affjedring
Artikelnummer. p-200086882 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Kapacitet (metrisk):
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
Artikelnummer. 30117602
Brand: IBA Lifesciences 21250002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet 50% Suspension til at rense Strep-™tag II el Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet er en harpiks til oprensning af strep-mærkede proteiner via affinitetskromatografi
  • Produktet er optimeret til kolonnebaseret brug og egnet til HPLC/FPLC
  • Anbefales til alle proteinklasser på grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og høj bindingsaffinitet
  • 4% tværbundne agaroseperler koblet til Strep-Tactin™ til ligetil oprensning af proteiner med Strep-tag II ™eller a Twin-Strep-tag™
  • Målrettet eluering: ingen kedelige titreringstrin påkrævet og flere regenereringscyklusser mulige
  • Ideelt alternativ til proteiner, der er svære at eluere fra Strep-Tactin ™XT 4Flow™ harpikser
  • Biotinylerede proteiner binder sig også til Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet og skal blokeres ved hjælp af BioLock
Tekniske data
Bindende Kapacitet 20 mg/ml harpiks
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Koncentration 50% suspension
Oversigt 4% agarose, tværbundet
Partikelstørrelse 50 til 150μ m
Form Harpiksopslæmning
Mængde 4 mL
Protein form Tetramerisk protein
Mål Proteiner mærket med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; krydsreaktivitet: biotin
Type Bulk harpiks
Endelig produkttype Affinitetskromatografiudstyr
Ligand type Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; krydsreaktivitet: biotin
Stationær fase Agarose
Tilstrækkelig til Harpiks tilstrækkeligt til 2 gange 1 mL tyngdekraftsflowsøjle
Format Flaske
Kolonnetype Affjedring