Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet 50% affjedring
Artikelnummer. 30117603 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 mL
20 mL
50 mL
1000 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30117603 20 mL
30117602 4 mL
30117610 50 mL
30117606 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30117603 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 21250010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet 50% Suspension til at rense Strep-™tag II el Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet er en harpiks til oprensning af strep-mærkede proteiner via affinitetskromatografi
  • Produktet er optimeret til kolonnebaseret brug og egnet til HPLC/FPLC
  • Anbefales til alle proteinklasser på grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og høj bindingsaffinitet
  • 4% tværbundne agaroseperler koblet til Strep-Tactin™ til ligetil oprensning af proteiner med Strep-tag II ™eller a Twin-Strep-tag™
  • Målrettet eluering: ingen kedelige titreringstrin påkrævet og flere regenereringscyklusser mulige
  • Ideelt alternativ til proteiner, der er svære at eluere fra Strep-Tactin ™XT 4Flow™ harpikser
  • Biotinylerede proteiner binder sig også til Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet og skal blokeres ved hjælp af BioLock
Tekniske data
Bindende Kapacitet 20 mg/ml harpiks
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Koncentration 50% suspension
Oversigt 4% agarose, tværbundet
Partikelstørrelse 50 til 150μ m
Form Harpiksopslæmning
Mængde 20 mL
Protein form Tetramerisk protein
Mål Proteiner mærket med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; krydsreaktivitet: biotin
Type Bulk harpiks
Endelig produkttype Affinitetskromatografiudstyr
Ligand type Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; krydsreaktivitet: biotin
Stationær fase Agarose
Tilstrækkelig til Harpiks tilstrækkeligt til 10 gange 1 mL tyngdekraftsflowsøjle
Format Flaske
Kolonnetype Affjedring