Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet 50% affjedring
Shop alle IBA Lifesciences produkterBeskrivelse
- Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet er en harpiks til oprensning af strep-mærkede proteiner via affinitetskromatografi
- Produktet er optimeret til kolonnebaseret brug og egnet til HPLC/FPLC
- Anbefales til alle proteinklasser på grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og høj bindingsaffinitet
- 4% tværbundne agaroseperler koblet til Strep-Tactin™ til ligetil oprensning af proteiner med Strep-tag II ™eller a Twin-Strep-tag™
- Målrettet eluering: ingen kedelige titreringstrin påkrævet og flere regenereringscyklusser mulige
- Ideelt alternativ til proteiner, der er svære at eluere fra Strep-Tactin ™XT 4Flow™ harpikser
- Biotinylerede proteiner binder sig også til Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet og skal blokeres ved hjælp af BioLock
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | 20 mg/ml harpiks |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Koncentration | 50% suspension |
| Oversigt | 4% agarose, tværbundet |
| Partikelstørrelse | 50 til 150μ m |
| Form | Harpiksopslæmning |
| Mængde | 4 mL |
| Protein form | Tetramerisk protein |
| Mål | Proteiner mærket med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; krydsreaktivitet: biotin |
| Type | Bulk harpiks |
| Vis mere |