Få mere at vide
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ Patron
Artikelnummer. 17265794 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17265794 1 x 1 mL
17275794 1 x 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17265794 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 25023001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00 DKK
    805.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 169.02 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Strep-Tactin™ 4Flow™ patron er en HPLC/FPLC patron til at rense Strep-™tag II eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner
  • Strep-Tactin ™XT 4Flow™ patroner indeholder en 4 % agarose koblet med streptavidin-varianten Strep-Tactin XT ™og er anvendelige til oprensning af Strep-tag II ™eller Twin-Strep-tag™ fusionsproteiner med HPLC/FPLC-enheder som f.eks Äkta™ systemer (Cytiva ).
  • På grund af den brede pH-kompatibilitet, fremragende trykstabilitet, fremragende målrenhed (> 95%) og højeste bindingsaffinitet anbefales harpiksen til alle proteinklasser, især for lavt rigelige eller udfordrende proteiner.
  • Den lavkoncentrerede agarose muliggør den enkle binding af større proteiner til den stationære fase, hvilket gør den særligt velegnet til oprensning af mål med høj molekylvægt.
  • Derudover Strep-Tactin ™XT 4Flow™ tillader anvendelse af denaturerende midler såsom urinstof.
Tekniske data
Support Type 4% agarose, tværbundet
Partikelstørrelse 50 til 150μ m
Mængde 1 x 1 mL
Til brug med (applikation) HPLC/FPLC
Mål Twin-Strep-Tag™ og Strep-tag ™II
Type Chromatografipatron med høj kapacitet
Format Færdigpakket patron
Må kun benyttes til forskning.