Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lige væg zirkonium digel
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
Outside: 51mm
Udvendig: 101 mm
Udvendig: 127 mm
Udvendig: 27 mm
Udvendig: 33 mm
Udvendig: 45 mm
Udvendig: 46 mm
Udvendig: 47 mm
Udvendig: 59 mm
Udvendig: 82 mm
Højde (metrisk):
18mm
22mm
29mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Lige væg |
| Materiale | Zirkonium |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | Udvendig: 33 mm |
| Højde (metrisk) | 41mm |
| Produkttype | Zirconium digel |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Lige væg zirkonium digel >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion