Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lav form Zirconium digel
Artikelnummer. 15473585
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
25 ml
35 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
33 mm
45 mm
46 mm
47 mm
51 mm
59 mm
82 mm
102 mm
Højde (metrisk):
23 mm
30 mm
35 mm
43 mm
46 mm
60 mm
66 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) unitSize
15473585 20 ml 33 mm 30 mm Hver
15403585 15 ml 33 mm 23 mm Hver
15433595 25 ml 45 mm 23 mm Hver
15493595 35 ml 46 mm 30 mm Hver
15453605 55 ml 46 mm 35 mm Hver
15433615 55 ml 47 mm 43 mm Hver
15493615 75 ml 51 mm 43 mm Hver
15473625 500 ml 102 mm 66 mm Hver
15423635 250 ml 82 mm 60 mm Hver
15411437 100 ml 59 mm 46 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15473585 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 035905.KT
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Lav Form
Materiale Zirkonium
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 33 mm
Højde (metrisk) 30 mm
Produkttype Zirconium digel
Diameter (metrisk) base 25mm