Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med rød låg og etiket
CORNING GOSSELIN™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
Brand:  Gosselin™ TP52C-032
1410.79 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15468834
  • 1420.67 DKK / Pakke med 380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Prøvekrukke
Polypropylen
Steril
Rød
Klar
Hvid etiket
380/Pk.
Ja
Lige
125 mL
Skruelåg
Hvid etiket
380/Cs.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Lige prøvebeholdere med rød låg og etiket > 125mL