Få mere at vide
Gosselin™ Lige containere
Artikelnummer. 15468824
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukningsfarve:
Blå
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 380
Pakke med 700
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Lukningsfarve Unit Size
15468824 125 ml Steril Rød Pakke med 380
15458814 60 ml Ikke steril Blå Pakke med 700
15468814 60 ml Ikke steril Rød Pakke med 700
15478814 60 ml Ikke steril Hvid Pakke med 700
15498824 125 ml Ikke steril Blå Pakke med 380
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15468824 Supplier Gosselin™ Supplier No. TP52C002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    665.89 DKK / Pakke med 380
    Spare 529.11 DKK
    44% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Designet til prøveindsamling, opbevaring og transport til laboratorier. Gosselin™ Lige beholdere har en tæt hætte.
  • Sprængfast polypropylen er specielt designet til brug i fødevare-, mejeri- og bryggeriindustrien
  • LDPE skruelåg medfølger
  • Lækagesikker inderlæbe forhindrer fald mellem gevind
  • Sterilitetssikringsniveau baseret på ISO 11137 : STERIL SAL 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige, cylindrisk
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Certificeringer/compliance ISO 11137
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Skruelåg
Farve Neutral
Diameter (metrisk) 52 mm
Til brug med (applikation) Bakteriologiske anvendelser
Højde (metrisk) 74 mm
Inkluderer LDPE skruelåg med tæt indvendig læbe
Mærke Ingen etiket
Mængde 380/Pk.