Få mere at vide
Gosselin™ Straight Container, PP
Clear, break-resistant polypropylene container. Gosselin™ Straight Container, PP is straight-sided and comes with a screw-cap closure.
Brand:  Gosselin™ TP200-02
Produktkode 12387547
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Straight-sided container
  • Shatter-resistant polypropylene construction
  • Translucent
  • Screw-cap closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Container
Polypropylene
200 mL
Red
Translucent
100 mm
162/Cs.
Yes
Straight, Cylindrical
EC N°1935/2004
Screw Cap
55 mm
Red LDPE screw cap
162/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Straight Container, PP > Capacity: 200mL