Få mere at vide
Gosselin™ Koniske beholdere
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1000 ml
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Lukning inkluderet:
Ja
Ja (usamlet)
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 220
Pakke med 250
Pakke med 460
Pakke med 660
Beskrivelse
- Stødsikker
- Støbte gradueringer udenfor på klare beholdere; støbte indvendige graderinger på hvide beholdere
- Trykhætte af polyethylen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Konisk, Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD, EC N °1935/2004 |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Lukketype | Snap Cap |
| Vis mere |