Få mere at vide
Buerkle™ Opbevaringsflasker uden gevindstik
Buerkle™ Opbevaringsflasker uden gevindforbindelse har tykke sider med robust bærehåndtag for sikker transport og opbevaring.
Brand: Buerkle™ 0401-0025
734.53 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Udluftningsventilen (tilbehør) lukker luft ind i beholderen for at forhindre et vakuum i flasken
- Beholderen kan også bruges som bundfældningsbeholder
- HDPE
- Flaskeåbningsdiameter 50 mm
Tekniske data
25 L | |
Fødevarer | |
HDPE | |
Ja | |
Ja | |
580 mm | |
HDPE | |
Skruelåg |
Klarhed | |
Lukning, 2 håndtag | |
1 | |
50 mm | |
Ja | |
Opbevaringsflaske | |
278 mm | |
Nej |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Opbevaringsflasker uden gevindstik > Kapacitet: 25L
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion