Få mere at vide
Buerkle™ Opbevaringsflasker uden gevindstik
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
60 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udluftningsventilen (tilbehør) lukker luft ind i beholderen for at forhindre et vakuum i flasken
- Beholderen kan også bruges som bundfældningsbeholder
- HDPE
- Flaskeåbningsdiameter 50 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Kapacitet (engelsk) | 1,3 gal. |
| Farve | Klarhed |
| Oversigt | Uden gevindforbindelse, et håndtag |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Inkluderer | Lukning, 1 håndtag |
| Højde (metrisk) med lukning | 330 mm |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 1 stk. |
| Gennemsigtighed | Ja |
| Vis mere |