Få mere at vide
STK16-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16499846 50 mg -
16446037 5 mg -
16432716 25 mg 25mg
16423318 10 mg -
16414566 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101270
MedChemExpress STK16-IN-1 is a STK16 kinase inhibitor with an IC50 of 295 nM.
STK16-IN-1 is a STK16 kinase inhibitor with an IC50 of 295 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale STK16-IN-1
CAS 1223001-53-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12FN3O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 15 mg/mL (51.14 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL FC1=CC=C(N2C(C(C=CC2=O)=CN3)=C4C3=NC=C4)C=C1C
Molekylvægt (g/mol) 293.3
Formel vægt 293.3
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease