Få mere at vide
STF-31, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487608
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487608 10 mg -
16463627 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16487608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18728
MedChemExpress STF-31 is a selective inhibitor of glucose transporter 1 (GLUT1), with an IC50 of 1μM[1][2].
STF-31 is a selective inhibitor of glucose transporter 1 (GLUT1), with an IC50 of 1μM[1][2].
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale STF-31
CAS 724741-75-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H25N3O3S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (80.28 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(CNS(=O)(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)=O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 423.53
Formel vægt 423.53
Procent renhed 96.97%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death