missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

STF-118804, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099995
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16498077

Brand: Medchem Express HY128085mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor; reduces the viability of most B-ALL cell lines with IC50 <10 nM.

STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale STF-118804
CAS 894187-61-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23N3O4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.17 mM)
SMIL O=C(NCC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(C3=NC(CS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O)=C(C)O3)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 461.53
Formel vægt 461.53
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.