Få mere at vide
STF-118804, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498077
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498077 5 mg
16485986 100 mg
16441557 50 mg
16425368 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498077 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY128085mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor; reduces the viability of most B-ALL cell lines with IC50 <10 nM.
STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale STF-118804
CAS 894187-61-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23N3O4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.17 mM)
SMIL O=C(NCC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(C3=NC(CS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O)=C(C)O3)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 461.53
Formel vægt 461.53
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death