Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Flydende tyv
Artikelnummer. p-7184375 Shop alle SP Scienceware produkter
100 mL, 50 cm
Kapacitet (metrisk):
100 mL
190 mL
Længde (metrisk):
50 cm
100 cm
Artikelnummer. 16652824
Brand: Bel-Art™ F378710500
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Liquid Thief trækker en prøve med et simpelt træk i håndtaget og dispenserer derefter let i en beholder.
  • Ideel til prøveudtagning af vand og andre væsker med lav viskositet; 0,15 cm (0,0625 tommer) spidshuls diameter
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer
  • Sikker til brug af fødevarer, medicin og kosmetik
  • Højdensitetspolyethylen (HDPE) varmeforseglet i individuel polyethylenpose
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
  • Klar til engangsbrug og bortskaffelse
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing
  • Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 3,4 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Sterilitet Steril
Mængde 20/Pk.
Længde (engelsk) 19,75 tommer.
Længde (metrisk) 50 cm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Sterileware™ Flydende tyv >