Få mere at vide
Bel-Art™ Sterileware™ Flydende tyv
Artikelnummer. 16662824
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
190 ml
Længde (metrisk):
50 cm
100 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk)
16662824 190 ml 100 cm
16652824 100 ml 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16662824 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F378711000
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Liquid Thief trækker en prøve med et simpelt træk i håndtaget og dispenserer derefter let i en beholder.
  • Ideel til prøveudtagning af vand og andre væsker med lav viskositet; 0,15 cm (0,0625 tommer) spidshuls diameter
  • Fremstillet af FDA og EU-overensstemmende materialer
  • Sikker til brug af fødevarer, medicin og kosmetik
  • Højdensitetspolyethylen (HDPE) varmeforseglet i individuel polyethylenpose
  • Gamma-bestrålet steril (SAL 10-6 )
  • Klar til engangsbrug og bortskaffelse
  • Parti stemplet for nøjagtig sporing
  • Sendes med et certifikat for behandling til sterilisering
Tekniske data
Produkttype MiniSampler
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 6,4 oz.
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Sterilitet Steril
Mængde 20/Pk.
Længde (engelsk) 39,38 tommer.
Længde (metrisk) 100 cm