Få mere at vide
Microspec™ Sterile Cribbar prøveflasker (Volume: 500mL)
Hætte farve:
Blå
Grøn
Hvid
White
Koncentration:
18mg/L when full
18mg/L, når den er fuld
Udoseret
Undosed
Tilsætningsstof:
EDTA
Natriumthiosulfat
Sodium Thiosulphate
Farve:
Gennemskinnelig
Green
Pakningsstørrelse:
Pakke med 84
Beskrivelse
- Til prøveudtagning, drikkevaretestning, Legionella spp, patogene og indikatorarter
- Squat-flasker gør det nemt at tage prøver fra lave drænpunkter
- Har halse med bred diameter for nem prøvetagning og pipettering
- Kasketter er manipulationssikre
- Stabil på bænken
- Rektangulær for at få mest muligt ud af begrænset lagerplads
- Squat flaske for nem prøveudtagning
- Bred hals for nem prøveudtagning og pipettering
- Ikke-centreret hals for at hjælpe med prøvetagning tætsluttende udtag
- Inkluderer etiket til mærkning
Tekniske data
Tekniske data
ATCC® | Ja |
Hætte farve | Blå |
Cap Type | Skrue |
Farve | Gennemskinnelig |
Koncentration | 18mg/L, når den er fuld |
Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
Tilsætningsstof | Natriumthiosulfat |
Registrerer | Mikroorganismer |
Format | Engangs |
Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Microspec™ Sterile Cribbar prøveflasker (Volume: 500mL) >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion