Få mere at vide
Microspec™ Sterile Cribbar prøveflasker (Volume: 500mL)
Anvendes til prøveudtagning, drikkebarhedstestning, screening af patogene bakterier
Brand: Microspec™ Q2
697.11 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Til prøveudtagning, drikkevaretestning, Legionella spp, patogene og indikatorarter
- Squat-flasker gør det nemt at tage prøver fra lave drænpunkter
- Har halse med bred diameter for nem prøvetagning og pipettering
- Kasketter er manipulationssikre
- Stabil på bænken
- Rektangulær for at få mest muligt ud af begrænset lagerplads
- Squat flaske for nem prøveudtagning
- Bred hals for nem prøveudtagning og pipettering
- Ikke-centreret hals for at hjælpe med prøvetagning tætsluttende udtag
- Inkluderer etiket til mærkning
Specifications
Ja | |
Skrue | |
18mg/L, når den er fuld | |
EDTA | |
Engangs | |
Mikrobiologi prøveudtagningsflasker med etiket | |
500 mL | |
Indsamling af prøver | |
Polypropylen | |
500 mL | |
2,76 tommer. | |
4,92 tommer. | |
1,34 oz. |
Hvid | |
Gennemskinnelig | |
Stuetemperatur | |
Mikroorganismer | |
Storbritannien | |
Steril | |
538g | |
Ja | |
84 | |
Vand | |
70 mm | |
125 mm | |
38 g |
Product Content Correction
Product Title
Microspec™ Sterile Cribbar prøveflasker (Volume: 500mL) > EDTA; Lukkefarve: Hvid; Udoseret
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction