Beskrivelse
SteriBag steriliserede prøvetagningsposer er ideelle til prøver inden for kemi, farmaceutiske produkter, medicin, veterinærvidenskab og fødevarer. Taskerne er lavet af polyethylen og er derfor exceptionelt rive- og lækagesikre.
- Steriliseret
- Kan mærkes
- Lækagesikker
- Spar plads
- Klarhed
- Med praktisk oprivningslukning
- Bevist millioner af gange
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Riv op |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Ideel til prøver inden for kemi, lægemidler, medicin, veterinærvidenskab og fødevarer |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | 500 |
| Permeabilitet | Lækagesikker |
| Mængde | 500/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 229 x 114 mm |
| Produkttype | Prøvepose |
| Vis mere |