Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ NSC SFM
Artikelnummer. 10377893 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10377893 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10377893 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1050901
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Lås op for overlegen vækst og udvidelse af humane neurale stamceller med det komplette StemPro NSC Serum Free Medium (SFM). Den understøtter både adherente og sfæroide kulturer, samtidig med at den opretholder multipotens og ensartet kvalitet.
Gibco StemPro NSC Serum Free Medium (SFM) blev specifikt udviklet til vækst og udvidelse af humane neurale stamceller (NSC'er) og leveres som et komplet kit. StemPro NSC SFM understøtter udvidelsen af NSC'er til flere passager, hvilket maksimerer NSC-udbyttet, samtidig med at deres potentiale til at differentiere sig til neuroner og gliaceller bevares.
Hvorfor vælge StemPro NSC SFM?
  • Komplet medium—inkluderer KnockOut DMEM/F-12 basalmedium, StemPro NSC SFM Supplement, FGF Basic Recombinant Human og EGF Recombinant Human—uden yderligere tilskud
  • Optimeret til NSC'er—specielt formuleret til NSC'er og inkluderer StemPro Neural Supplement, som er optimeret fra N-2 og B-27 tilskud
  • Alsidige anvendelser—understøtter både adherent- og neurosfæresuspensionskulturer; tilpasningsdygtige til forskellige forskningsbehov
  • Opretholder multipotens—sikrer, at NSC'er bevarer deres evne til at differentiere til neuroner, oligodendrocytter og astrocytter
  • Konsistens og kvalitet—produceres under cGMP-standarder, hvor hvert parti kvalificeres ved hjælp af en human neural stamcelle (hNSC) proliferations-performance-assay, hvilket hjælper med at sikre pålidelige, reproducerbare resultater
StemPro NSC SFM skiller sig ud som det foretrukne valg for forskere, der fokuserer på studier af neurale stamceller, på grund af sin overlegne ydeevne, alsidighed og pålidelighed. Forbedr din forskning med StemPro NSC SFM og opnå konsistente, højkvalitetsresultater i dine neurale stamcellekulturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Neurale stamceller
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype Stamcelleserumfrie medier (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Produktlinje Gibco, StemPro
Mængde 1 sæt
Aminosyrer Ikke-essentielle aminosyrer
Endotoksin niveau ≤50 EU/ml
Uorganiske salte Natriumfosfat
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Arter ADN
Indhold og opbevaring Dette sæt leveres med et basalt medium, væksttilskud og vækstfaktorer, der er tilstrækkelige til at formulere 500 ml komplet medium. Komponenterne kræver separate forsendelses- og opbevaringskrav:
KnockOut™ DMEM ⁄F-12 Basal Medium (500 ml; opbevares i mørke 2 til 8 °C)
StemPro™ NSC SFM Supplement (10 mL; opbevares frosset ved -5 til -20 °C)
FGF Basic Recombinant Human og EGF Recombinant Human (10 ug; opbevares ved 2 til 8 °C udtørret).
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Pattedyrcellekultur