Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ MSC SFM XenoFree
Artikelnummer. 10601026 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10601026 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10601026 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1067501
 Begrænset vare
På lager
StemPro™ MSC SFM XenoFree
GIBCO™ StemPro™ MSC SFM XenoFree er udviklet til vækst og ekspansion af humane mesenkymale stamceller (MSC'er) og fedtafledte stamceller (ADSC'er) under fuldstændig serumfrie og xenogene (xeno)-frie forhold. Bruger StemPro™ MSC SFM XenoFree, humane MSC'er eller ADSC'er kan udvides til flere passager, mens de bibeholder deres multipotente fænotype (dvs. evnen til at differentiere til osteogene, chondrogene og adipogene afstamninger). StemPro™ MSC SFM XenoFree er cGMP-kompatibel, hvilket giver mulighed for sporbarhed og fremstillingssikkerhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Mesenkymale stamceller
Klassifikation Xeno-fri
Form Væske
Produkttype Stamcelleserumfrie medier (SFM)
Serum niveau Serumfri
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Produktlinje StemPro
Mængde 1 sæt
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
Renhed eller kvalitetsklasse MS Cell-kvalificeret
Arter ADN
Indhold og opbevaring Hvert sæt indeholder 1 x 500 ml StemPro™ MSC SFM Basal Medium og 1 x 5 ml StemPro™ MSC SFM XenoFree Supplement. StemPro™ MSC SFM Basal Medium opbevares ved 2 til 8 °C og er stabilt i 12 måneder. StemPro™ MSC SFM XenoFree Supplement opbevares frosset ved -5 til -20 °C
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Adhærent cellekultur