Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ Humane fedtafledte stamceller
Artikelnummer. 10217523 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10217523 1 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10217523 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. R7788115
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
StemPro™ Humane fedtafledte stamceller
Humane fedtafledte stamceller (ADSC'er) isoleres fra humant lipoaspiratvæv og kryokonserveres fra primære kulturer. Før de kryokonserveres, udvides ADSC'erne til en passage ind MesenPRO RS™ Medium (Kat. nr. 12746-012) - et revolutionerende nyt reduceret serum (2%) medium, der resulterer i reducerede ADSC-fordoblingstider. Hvert parti ADSC'er stammer fra en enkelt donor af humant lipoaspiratvæv. Hvert hætteglas med ADSC'er indeholder celler, der kan differentiere til flere modne cellefænotyper in vitro, herunder adipocytter, osteoblaster og chondrocytter. ADSC'er har vist meget lignende fænotypiske og funktionelle egenskaber som knoglemarvs-afledte mesenkymale stamceller. ADSC'erne udtrykker en flowcytometrisk celleoverfladeproteinprofil som følger: positiv CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD166; negativ CD14, CD31, CD45, Lin1. For optimal ADSC vækst og ekspansion, MesenPRO RS™ Medium anbefales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring StemPro™ Humane fedtafledte stamceller (et hætteglas indeholdende∼ 1 x 10^6 celler; opbevares i flydende nitrogen)
Celletype Stamcelle (mesenkymal)
Form Kryokonserveret
Arter ADN
Væv Lipoapirat
Produktlinje StemPro
Mængde 1 hætteglas