Beskrivelse
Human adipose-derived stem cells (ADSCs) are isolated from human lipoaspirate tissue and cryopreserved from primary cultures. ADSCs have phenotypic and functional characteristics very similar to those of bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Before cryopreservation, the ADSCs are expanded for one passage in MesenPRO RS™ Medium, a reduced-serum (2%) medium that improves MSC expansion compared to conventional serum supplemented media. The StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cell Kit contains cryopreserved normal human ADSCs and MesenPRO RS™ Medium - together, these components ensure optimal ADSC growth and expansion. Each lot of ADSCs originates from a single donor of human lipoaspirate tissue.
Humane fedtafledte stamceller (ADSC'er) isoleres fra humant lipoaspirativt væv og kryopreserveres fra primære kulturer. ADSC'er har fænotypiske og funktionelle egenskaber, der minder meget om dem hos mesenkymale stamceller afledt af knoglemarv. Før kryokonservering udvides ADSC'erne for én passage i MesenPRO RS™ Medium, et reduceret serum (2%) medium, der forbedrer MSC-udvidelsen sammenlignet med konventionelle serumsupplerede medier. Human StemPro™ Adipose-Derived Stem Cell Kit indeholder kryopreserverede normale humane ADSC'er og MesenPRO RS™ Medium – sammen sikrer disse komponenter optimal ADSC-vækst og -udvidelse. Hver batch af ADSC'er stammer fra en enkelt donor af humant lipoaspirativvæv. Hver flaske med ADSC'er indeholder celler, der kan differentiere til flere modne cellefænotyper in vitro, herunder adipoceller, osteoblaster og chondrocytter. ADSC'er kan udvides til 4-5 passager, før de mister evnen til at vokse eller differentiere sig til alle mulige fænotyper. ADSC'erne udtrykker følgende flowcytometri-celleoverfladeproteinprofil: positiv CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD166; negativ CD14, CD31, CD45, Lin1.
Anvendelser: Formuleret til vækst og udvidelse af mesenkymale stamceller.
Bemærk: MesenPRO RS™ Medium (Kat. nr. 12746-012), bestående af MesenPRO RS™ Growth Supplement og MesenPRO RS™ Basal Medium, kan købes separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Dette sæt leveres i to dele med separate opbevaringskrav. Disse komponenter sælges ikke enkeltvis: – StemPro™ Humane fedtafledte stamceller (et hætteglas indeholdende∼ 1 x 106 celler; opbevares i flydende nitrogen) og MesenPRO RS™ Væksttilskud (10 ml; opbevares i mørke ved -5 til -20 °C) – MesenPRO RS™ Basalmedium (500 ml; opbevares mørkt ved 2-8 °C) |
| Celletype | Stamcelle (mesenkymal) |
| Arter | ADN |
| Væv | Lipoapirat |
| Produktlinje | Gibco, StemPro |
| Mængde | 1 sæt |
Til human ex vivo vævs- og cellekulturbehandlingsapplikationer. FORSIGTIG: Når det bruges som medicinsk udstyr, begrænser føderal lov denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.