Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ hESC SFM
Artikelnummer. 10438033 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10438033 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10438033 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1000701
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
StemPro hESC SFM er et serum- og feederfrit medium, der er specielt formuleret til at understøtte vækst og udvidelse af pluripotente stamceller (hESC'er og iPSC'er). Det har vist sig at understøtte PSC-vækst i >50 passager uden tegn på karyotypiske abnormiteter, samtidig med at differentieringspotentialet opretholdes.
StemPro hESC SFM er et serum- og feederfrit medium, der er specielt formuleret til at understøtte vækst og udvidelse af pluripotente stamceller (hESC'er og iPSC'er). Det har vist sig at understøtte PSC-vækst i >50 passager uden tegn på karyotypiske abnormiteter, samtidig med at differentieringspotentialet opretholdes.
StemPro hESC SFM er blevet grundigt testet og har vist sig at opretholde pluripotens i en voksende liste af hESC-linjer, herunder BG01, BG02, BG03, H1, H9 og BG01V. Derudover er det blevet brugt til at opskalere produktionen af hESC'er til over 1 x 10 eller10 celler. StemPro hESC SFM har vist sig at understøtte vækst af hESC og iPSC i >50 passager uden tegn på karyotypiske abnormiteter og at opretholde hESC'ernes evne til at differentiere sig til alle tre kimlinjelinjer.
StemPro hESC SFM-komponenter
  • StemPro hESC Supplement
  • DMEM/F-12 med GlutaMAX-medium
  • Bovint serumalbumin 25% (BSA)
Yderligere komponenter kræves for det komplette medium (skal købes separat)
  • FGF BASIC (fuld længde) REC HU (Kat. nr. PHG0261)
  • 2-Mercaptoethanol (Kat. nr. 21985-023)
Applikationer
Formuleret til vækst og udvidelse af humane embryonale og humaninducerede pluripotente stamceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Embryonale stamceller (ESC'er)
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype Stamcellemedier
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Fenolrød
Fremstillingskvalitet cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485
Produktlinje StemPro
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Supplement - tøris, Basal - ambient, BSA - ambient
Arter ADN
Indhold og opbevaring • StemPro™ hESC Supplement, opbevares ved -5 til -°20 C og beskyttes mod lys
• DMEM/F-12 med GlutaMAX medium, opbevares ved 2 til °8 C og beskyttes mod lys
• Bovint serumalbumin (BSA) 25%, opbevares ved 2 til 8 C °og beskyttes mod lys
Kultur Type Foderfri stamcellekultur (human, iPS - induceret pluripotent stamme, embryonal)