Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ Accutase™ Celledissociationsreagens
Artikelnummer. 11599686 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11599686 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11599686 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1110501
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
StemPro Accutase er en mild celledissociationsløsning til rutinemæssig afkobling af celler fra vævskulturplastik eller adhæsionsbelagt plasttøj.
StemPro Accutase Reagens er en mild celledissociationsopløsning, der bruges til at løsne celler, samtidig med at cellerne opretholdes med høj levedygtighed sammenlignet med dyrebaserede enzymer som trypsin. Den indeholder ikke pattedyr- eller bakterielt afledte produkter. Cellelinjer, der testes til StemPro Accutase reagensanvendelse, omfatter humane embryonale stamceller, humane mesenkymale stamceller, humane neurale stamceller og primære celler.
StemPro Accutase Celledissociationsreagens er en celleløshedsopløsning af proteolytiske og kollagenolytiske enzymer. Det er nyttigt til rutinemæssig afkobling af celler fra standard vævskulturplastik og adhæsionsbelagte plastvarer, herunder Geltrex CELLStart og polymerer.
Vedligeholder høj cellelevedygtighed
StemPro Accutase Reagens fungerer godt til at afskille primære og stamceller, samtidig med at cellerne opretholdes levedygtige sammenlignet med enzymer af animalsk oprindelse som trypsin. Nogle efterfølgende anvendelser efter behandling inkluderer analyse af celleoverflademarkører, virusvækstassay, celleproliferation, tumorcellemigrationsanalyser, rutinemæssig celpassage, produktionsopskalering (bioreaktor) og flowcytometri.
Adskiller forskellige celletyper
Cellelinjer, der testes til StemPro Accutase reagensanvendelse, omfatter humane embryonale stamceller (hESC'er), humane mesenkymale stamceller (hMSC'er), humane neurale stamceller (hNSC'er) og primære celler, herunder makrofager, fibroblaster, keratinocytter, vaskulære endotelceller, hepatocytter og etablerede cellelinjer såsom adherent- CHO og BHK-celler samt 293 celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 ° °C) og beskyttes mod lys.
Celletype Stamceller
Klassifikation Serumfri
Kultur Type Adhærent cellekultur
Form Frosset
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Serum niveau Serumfri
Uorganiske salte Natriumfosfat
pH 6 til 8
Produktlinje Gibco, StemPro
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Serumfri