Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ -34 SFM (1X)
Artikelnummer. 11580356 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11580356 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11580356 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10639011
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et serumfrit medium specielt formuleret til at understøtte udviklingen af humane hæmatopoietiske celler i kultur.
  • Et serumfrit medium specielt formuleret til at understøtte udviklingen af humane hæmatopoietiske celler i kultur
  • Dette inkluderer HSC og stamceller isoleret fra knoglemarv, neonatalt navlestrengsblod og perifert blod
  • StemPro-34 SFM er et fleksibelt cellekulturmedie, der kan bruges til en bred vifte af applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Hæmatopoietisk stamcelle, hæmatopoietisk celle, knoglemarv
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype Stamcelleserumfrie medier (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Produktlinje StemPro
Mængde 500 ml
Endotoksin niveau ≤10 EU/ml
Arter ADN
Indhold og opbevaring •500 ml StemPro™ -34 Serum Free Medium (opbevares °ved 2 C °til 8 C i mørke)
• 13 ml StemPro™ -34 Næringstilskud (opbevares ved -°5 C til -°20 C i mørke)
Opbevar hele mediet ved 2 °C til °8 C i mørke.
Kultur Type Stationær suspensionskultur
Vis mere Vis mindre
Til human ex vivo vævs- og cellekulturbehandlingsapplikationer. FORSIGTIG: Når det bruges som medicinsk udstyr, begrænser føderal lov denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.