Beskrivelse
- Det giver bekvemt emballerede, 100-g, ikke-GMP-prøver af disse peptoner, der er bedst egnede til human- og dyrevaccineproduktion og indeholder:
- Bacto Gærekstrakt og Gibco Gærekstrakt disse —peptoner indeholder en blanding af peptider, aminosyrer, kulhydrater og vitaminer for at understøtte optimal vækst i mikrobielle arter og er ideelle til fremstilling af vacciner
- Bacto TC —Yeastolate denne pepton er ideel til CHO-baserede anvendelser af bioterapeutiske monoklonale antistoffer og rekombinante proteiner, såvel som vaccineapplikationer
- Phytone Pepton og Difco —Soytone disse sojabaserede kosttilskud giver en nærende kilde til kulhydrater til vellykket brug i mikrobiel gæring. Blanding af disse sojapeptoner med gærpeptoner har vist sig at give yderligere fordele for kulturer.
- Bacto Maltekstrakt —en vandopløselig del af maltet byg, denne pepton giver også kulhydrater til en række mikrobielle fermenteringsprocesser
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Til brug med (applikation) | Produktion af vaccine til mennesker og dyr |
| Mængde | 1 stk. |
| Kilde | Fri for animalsk oprindelse, gær og soja |