Beskrivelse
- Giver bekvemt emballerede, 100-g, ikke-GMP-prøver af disse peptoner, der er bedst egnede til vaccineproduktion og indeholder:
- Bacto Gærekstrakt —denne gær har det højeste niveau af kulhydrater af vores gærprodukter og fungerer godt i en række sundhedsvacciner for mennesker og dyr
- Phytone Pepton og Difco Soytone —både enzymatiske fordøjelser af soja, disse peptoner er også en nærende kilde til kulhydrater. Disse produkter fungerer godt i mikrobielle fermenteringsprocesser såvel som i pattedyrcellekulturprocesser som f.eks CHO . Blanding af disse sojapeptoner med gærpeptoner har vist sig at give yderligere fordele for kulturer.
- Bacto Proteose Pepton nr. 2 og Bacto Proteose Pepton No —3 disse enzymatiske fordøjelser af svineprotein giver næring til kræsne mikroorganismer. Bacto Proteose Peptone No. 3 kan erstatte serum i mange applikationer og hjælper med at øge monoklonalt antistof og rekombinant proteinproduktion i CHO celler.
- Bacto Casaminosyrer —dette tilskud har lavt salt- og jernindhold, hvilket gør det til et fremragende supplement til medieformuleringer, for hvilke nitrogenbehovet er minimalt
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Til brug med (applikation) | Vacciner til mennesker og dyr |
| Mængde | 1 stk. |
| Kilde | Animalsk oprindelse og animalsk oprindelse fri |