Få mere at vide
Gibco™ Starter Pak nr. 1
Artikelnummer. 16259831 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16259831 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16259831 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 215366
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Indeholder en kombination af gær- og sojabaserede peptoner.
  • Tre af produkterne i denne pakke er blevet ultrafiltreret for at reducere endotoksinniveauer
  • Gærprodukterne tilføjer en blanding af peptider, aminosyrer, kulhydrater (enkle og komplekse), nukleosider og vitaminer til enhver medieformulering
  • Starter Pak Nr. 1 giver bekvemt emballerede, 100-g, ikke-GMP-prøver af disse peptoner, der er bedst egnede til brug i menneskers og dyrs sundhed og indeholder:
    • Difco TC Yeastolate UF og Bacto TC Yeastolate —disse peptoner er ideelle til CHO-baserede anvendelser af bioterapeutiske monoklonale antistoffer og rekombinante proteiner
    • Difco Gærekstrakt UF og Bacto Gærekstrakt, teknisk disse —peptoner understøtter optimal vækst af mange mikrobielle arter til en række sundhedsvacciner for mennesker og dyr
    • Difco Phytone Supplement, —UF denne enzymatiske fordøjelse af soja er en fremragende, nærende kilde til kulhydrater og bruges i pattedyrcellekultur. Denne pepton fungerer godt alene og når den blandes med gærbaserede peptoner
  • Vores Starter Paks giver bekvemt emballerede prøver af de peptoner, der oftest anvendes i pattedyrcellekultur og mikrobiel fermenteringsbioproduktionsprocesser. Starter Paks er skræddersyet til specifikke applikationer, herunder produktion af monoklonale antistoffer, rekombinante proteiner og vacciner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C.  Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Kultur Type Mikrobiel
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Til brug med (applikation) Anvendelser for menneskers og dyrs sundhed
Mængde 1 stk.
Kilde Fri for animalsk oprindelse, gær og soja