Få mere at vide
IBA Lifesciences StarGate pESG-IBA vektorer til pattedyrsekspression
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15683778 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Vektor:
pESG-IBA 102
pESG-IBA 103
pESG-IBA 104
pESG-IBA 105
pESG-IBA 123
pESG-IBA 142
pESG-IBA 143
pESG-IBA 145
pESG-IBA 162
pESG-IBA 164
pESG-IBA 167
pESG-IBA 168
pESG-IBA 23
pESG-IBA 25
pESG-IBA 3
pESG-IBA 33
pESG-IBA 35
pESG-IBA 43
pESG-IBA 45
pESG-IBA 5
pESG-IBA 62
pESG-IBA 63
pESG-IBA 64
pESG-IBA 65
pESG-IBA wt1
pESG-IBA wt2
missing translation for 'unitSize'
5µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15683778
missing translation for 'mfr': IBA Lifesciences 54405001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designet til højniveau konstitutiv ekspression af rekombinante proteiner i en bred vifte af pattedyrværtsceller gennem CMV-promotoren med replikation i cellelinjer, der er latent inficeret med SV40 stort T-antigen.
pESG-IBA mammale ekspressionsvektorer
pESG-IBA er en lille ekspressionsvektor, der anbefales til forbigående ekspression af proteiner i cellelinjer, der giver SV40 stort T-antigen til ekstrakromosomal replikation med SV40 ori.
  • NeoR til generering af stabile cellelinjer.
  • Cytomegalovirus immediate-early (CMV) promotor: højkonstitutiv ekspression
  • SV40 ori: replikationsstartsted for ekstrakromosomal replikation drevet af SV40 stort T-antigen (som leveret af HEK293T eller COS-1, -3, -7 celler)
  • ColE1 + Amp: til formering i E. coli
  • NeoR: neomycinresistensgen til at generere stabile cellelinjer
  • BM40: sekretionssignal til at overføre det udtrykte protein til mediet (ikke for alle tilgængelige vektorer)
Bemærk venligst, at kloning i pESG-IBA-acceptorvektorer obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pESG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig.
Spezifikation
Format Væske
Til brug med (udstyr) StarGate™ System, pattedyrværtsceller
Inducerende middel SV40 stort T-antigen (f.eks. COS1 eller COS7)
Inkluderer Neomycinresistensgen
pH 8
Promotor Human CMV Umiddelbart-tidligt
Produkttype Acceptor vektor for pattedyrs udtryk
Opbevaringsbuffer 20μ L TE buffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5μ g
Indhold og opbevaring 2 °C til °8 C ved hyppig °brug, -20 C til langtidsopbevaring
Protein tag Strep-tag for N-terminal
Koncentration 250 ng/μ L
Mængde 5μ g
Vektor pESG-IBA 5
Farve Klar
Til brug med (applikation) Kloning af gener af interesse til brug ved funktionel ekspression, oprensning, påvisning, immobilisering eller adskillelse af rekombinante proteiner
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt