Få mere at vide
IBA Lifesciences StarGate pESG-IBA vektorer til pattedyrsekspression
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15653788 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Vektor:
pESG-IBA 102
pESG-IBA 103
pESG-IBA 104
pESG-IBA 105
pESG-IBA 123
pESG-IBA 142
pESG-IBA 143
pESG-IBA 145
pESG-IBA 162
pESG-IBA 164
pESG-IBA 167
pESG-IBA 168
pESG-IBA 23
pESG-IBA 25
pESG-IBA 3
pESG-IBA 33
pESG-IBA 35
pESG-IBA 43
pESG-IBA 45
pESG-IBA 5
pESG-IBA 62
pESG-IBA 63
pESG-IBA 64
pESG-IBA 65
pESG-IBA wt1
pESG-IBA wt2
Pakningsstørrelse:
5µg
Artikelnummer. 15653788
Brand: IBA Lifesciences 54462001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til højniveau konstitutiv ekspression af rekombinante proteiner i en bred vifte af pattedyrværtsceller gennem CMV-promotoren med replikation i cellelinjer, der er latent inficeret med SV40 stort T-antigen.
pESG-IBA mammale ekspressionsvektorer
pESG-IBA er en lille ekspressionsvektor, der anbefales til forbigående ekspression af proteiner i cellelinjer, der giver SV40 stort T-antigen til ekstrakromosomal replikation med SV40 ori.
  • NeoR til generering af stabile cellelinjer.
  • Cytomegalovirus immediate-early (CMV) promotor: højkonstitutiv ekspression
  • SV40 ori: replikationsstartsted for ekstrakromosomal replikation drevet af SV40 stort T-antigen (som leveret af HEK293T eller COS-1, -3, -7 celler)
  • ColE1 + Amp: til formering i E. coli
  • NeoR: neomycinresistensgen til at generere stabile cellelinjer
  • BM40: sekretionssignal til at overføre det udtrykte protein til mediet (ikke for alle tilgængelige vektorer)
Bemærk venligst, at kloning i pESG-IBA-acceptorvektorer obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pESG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig.
Tekniske data
Format Væske
Til brug med (udstyr) StarGate™ System, pattedyrværtsceller
Inducerende middel SV40 stort T-antigen (f.eks. COS1 eller COS7)
Inkluderer Neomycinresistensgen
pH 8
Promotor Human CMV Umiddelbart-tidligt
Produkttype Acceptor vektor for pattedyrs udtryk
Opbevaringsbuffer 20μ L TE buffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5μ g
Indhold og opbevaring 2 °C til °8 C ved hyppig °brug, -20 C til langtidsopbevaring
Protein tag Strep-tag for C-terminal and FLAG-tag for N-terminal
Koncentration 250 ng/μ L
Mængde 5μ g
Vektor pESG-IBA 62
Farve Klar
Til brug med (applikation) Kloning af gener af interesse til brug ved funktionel ekspression, oprensning, påvisning, immobilisering eller adskillelse af rekombinante proteiner