Få mere at vide
IBA Lifesciences StarGate pESG-IBA vektorer til pattedyrsekspression
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Beskrivelse
pESG-IBA er en lille ekspressionsvektor, der anbefales til forbigående ekspression af proteiner i cellelinjer, der giver SV40 stort T-antigen til ekstrakromosomal replikation med SV40 ori.
- NeoR til generering af stabile cellelinjer.
- Cytomegalovirus immediate-early (CMV) promotor: højkonstitutiv ekspression
- SV40 ori: replikationsstartsted for ekstrakromosomal replikation drevet af SV40 stort T-antigen (som leveret af HEK293T eller COS-1, -3, -7 celler)
- ColE1 + Amp: til formering i E. coli
- NeoR: neomycinresistensgen til at generere stabile cellelinjer
- BM40: sekretionssignal til at overføre det udtrykte protein til mediet (ikke for alle tilgængelige vektorer)
Bemærk venligst, at kloning i pESG-IBA-acceptorvektorer obligatorisk kræver restriktionsenzymet Esp3I, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pESG-IBA-vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig, da ingen anden MCS til integration af et gen af interesse er tilgængelig. Ud over den direkte kloning af genet af interesse i pESG-IBA vektorer med Esp3I, er en anden mulighed via en såkaldt Entry-Vector mulig.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Væske |
| Til brug med (udstyr) | StarGate™ System, pattedyrværtsceller |
| Inducerende middel | SV40 stort T-antigen (f.eks. COS1 eller COS7) |
| Inkluderer | Neomycinresistensgen |
| pH | 8 |
| Promotor | Human CMV Umiddelbart-tidligt |
| Produkttype | Acceptor vektor for pattedyrs udtryk |
| Opbevaringsbuffer | 20μ L TE buffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5μ g |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til °8 C ved hyppig °brug, -20 C til langtidsopbevaring |
| Protein tag | Twin-Strep-tag for C-terminal and GST-tag for N-terminal |
| Vis mere |