Få mere at vide
Stivelse, opløselig kartoffel, pulver, bager ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Beskrivelse
- Til jodometri
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Starch |
Navn note | Soluble Potato |
Emballage | Poly flaske |
Mængde | 500 g |
Specifik vægtfylde | 1L = 1.50kg |
Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
Fysisk form | Pulver |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Stivelse, opløselig kartoffel, pulver, bager ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion