Få mere at vide
Stivelse, opløselig kartoffel, pulver, bager ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Beskrivelse
- Til jodometri
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Starch |
| Navn note | Soluble Potato |
| Emballage | Poly flaske |
| Mængde | 2.5 kg |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.50kg |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
| Fysisk form | Pulver |