Få mere at vide
Implen™ NanoPhotometer™ Standardløsninger
Artikelnummer. 16473909 Shop alle Implen produkter
Til brug med (udstyr):
NanoPhotometer N120
NanoPhotometer N60 og NP80
Emballage:
10 x 0,5 ml
2 x 0,5 ml
5 x 1 ml (pr. opløsning)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 16473909
Brand: Implen™ N120S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at kontrollere den fotometriske nøjagtighed af NanoPhotometer™ NP120, NP80, N60 og N50 (NanoVolume)
  • Standardløsninger til kontrol af fotometrisk nøjagtighed
  • Verificerer instrumentets absorptionsnøjagtighed
  • Til brug med NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
  • CAS-nr: 877-24-7
Tekniske data
Kalibrering NIST Sporbar
Type Ikke-giftig kaliumhydrogenphthalatopløsning (PHP)
Til brug med (udstyr) NanoPhotometer N120
Inkluderer Standardløsninger I og II
Emballage 5 x 1 ml (pr. opløsning)
Opbevaringskrav Opbevares ved stuetemperatur
Bølgelængde 280 nm
Kun til forskningsbrug