Beskrivelse
- Standardløsninger til kontrol af fotometrisk nøjagtighed
- Verificerer instrumentets absorptionsnøjagtighed
- Til brug med NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
- CAS-nr: 877-24-7
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ikke-giftig kaliumhydrogenphthalatopløsning (PHP) |
| Til brug med (udstyr) | NanoPhotometer N60 og NP80 |
| Emballage | 2 x 0,5 ml |
| Mængde | 2 hætteglas |
| Opbevaringskrav | Opbevares ved stuetemperatur |
| Bølgelængde | 280 nm |
Kun til forskningsbrug