Få mere at vide
Micronova™ Rustfrit stål Slim-T™ Flat Head Mop Wringers
Disse moppevridere i rustfrit stål med fladt hoved er ergonomisk fremstillet af et enkelt stykke rustfrit stål, der nemt sættes fast på kanten af B-7-seriens spande. Vriderne har et enkelt design, der efterlader mopper fugtige nok til effektivt at desinficere overflader, mens de vrider overskydende væske ud.
2160.00 DKK - 2835.00 DKK
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (304), elektropoleret
Autoklaverbar Autoklaverbar
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Mængde 1 stk.
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Produkttype Bredde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Produkttype Bredde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
12807033
Dokumentvisning
Micronova™
W-92
Dual Side Mop Wringer 40.6 cm
2835.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Læg i indkøbskurv
13148655
Dokumentvisning
Micronova™
W-9
Moppe Wringer 45.7 cm
2160.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Micronova SlimLine og T-Mop Wringers, autoklaverbare: Ja, SlimT Wringer
De Micronova Rustfrit stål Slim-T™ Flat Head Mop Wringers fungerer godt sammen med Micronova SlimLine™ , SnapMops™ , FlatMops™ , PadMops™ og PocketMops™ samt Slim-T™ og T-Mop serie mopper. W-9 foretrækkes dog med Slim-T og T-mops, mens W-92 med dobbeltsidede vrideplader er fremragende til PadMops™ og SnapMops™ .
  • Letvægts og ergonomisk fladt moppevrider
  • Fremstillet af et enkelt stykke rustfrit stål uden bevægelige dele
  • Elektropoleret rustfrit stål for holdbarhed og lang levetid
  • Stor læbe på W-92 til vridning på to sider
  • Designet til SlimLine™ og T-Mop serie samt andre fladhovede mopper
Tekniske data
Tekniske data
Rustfrit stål (304), elektropoleret
Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
1 stk.
Autoklaverbar
Rengøring af vægge, gulve og lofter
Ikke steril
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Micronova™ Rustfrit stål Slim-T™ Flat Head Mop Wringers