Få mere at vide
Micronova™ Rustfrit stål Slim-T™ Flat Head Mop Wringers
Artikelnummer. 13148655 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Dual Side Mop Wringer
Moppe Wringer
Bredde (metrisk):
40,6 cm
45,7 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
13148655 Moppe Wringer 45,7 cm Hver
12807033 Dual Side Mop Wringer 40,6 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13148655 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. W9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00 DKK
    1919.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 165.52 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Disse moppevridere i rustfrit stål med fladt hoved er ergonomisk fremstillet af et enkelt stykke rustfrit stål, der nemt sættes fast på kanten af B-7-seriens spande. Vriderne har et enkelt design, der efterlader mopper fugtige nok til effektivt at desinficere overflader, mens de vrider overskydende væske ud.
Micronova SlimLine og T-Mop Wringers, autoklaverbare: Ja, SlimT Wringer
De Micronova Rustfrit stål Slim-T™ Flat Head Mop Wringers fungerer godt sammen med Micronova SlimLine™ , SnapMops™ , FlatMops™ , PadMops™ og PocketMops™ samt Slim-T™ og T-Mop serie mopper. W-9 foretrækkes dog med Slim-T og T-mops, mens W-92 med dobbeltsidede vrideplader er fremragende til PadMops™ og SnapMops™ .
  • Letvægts og ergonomisk fladt moppevrider
  • Fremstillet af et enkelt stykke rustfrit stål uden bevægelige dele
  • Elektropoleret rustfrit stål for holdbarhed og lang levetid
  • Stor læbe på W-92 til vridning på to sider
  • Designet til SlimLine™ og T-Mop serie samt andre fladhovede mopper
Ordreinfo
Hver spand måler 19,25 x 9,5 x 9,5 tommer. (48,9 x 24,1 x 24,1 cm).
Tekniske data
Produkttype Moppe Wringer
Materiale Rustfrit stål (304), elektropoleret
Autoklaverbar Autoklaverbar
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Til brug med (udstyr) SlimT™ dobbelt spand vogn, T-Mop™ eller sugemopper, C-7 vogn eller B-7 serie spand
Mængde 1 stk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45,7 cm