Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F2, NVLAP
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og justeret til at opfylde eller overskride OIML F2-tolerancer
Brand: Ohaus™ 30390881
1611.50 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 1 kilogram Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
- Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
- NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
- Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en meget poleret spejllignende finish, som gør det let at se ridser og fremmedlegemer på vægten, hvilket giver stabilitet og lang levetid
Tekniske data
NVLAP Akkrediteret certifikat | |
2 kg | |
Beskyttende etui |
Rustfrit stål (316) | |
30 mg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML F2, NVLAP > 2 kg
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion