Få mere at vide
Fisherbrand™ Individuelle cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål, klasse F2
Artikelnummer. 15545179 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1 enhed
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
15545179 2 kg 1 enhed
15565149 10 g 1 enhed
15565169 500 g 1 enhed
15565189 10 kg 1 enhed
15585139 2 g 1 enhed
15585159 100 g 1 enhed
15585179 5 kg 1 enhed
15545139 1 g 1 enhed
15545159 50 g 1 enhed
15525169 200 g 1 enhed
15525149 5 g 1 enhed
15505179 1 kg 1 enhed
15505159 20 g 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15545179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1778.55 DKK
    1335.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 443.55 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af høj nøjagtighedsklasse II. Fisherbrand™ Klasse F2 rustfrit stål kalibreringsvægte er også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner, såsom dem, der involverer ædelmetaller og sten.
  • Klasse F2 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M 1 og muligvis klasse M 2 vægte
  • I overensstemmelse med OIML R111
Tekniske data
Klassifikation F2
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 2 kg
Masse 2 kg
Form Cylindrisk