Få mere at vide
Scientific Industries Rustfri stålperler
Rustfri stålperler kommer i en række forskellige størrelser og er designet til brug i perleslåningsprocedurer med Bead Genie perlepiskere
399.00 DKK - 511.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Perler |
---|---|
Materiale | Rustfrit stål |
Til brug med (applikation) | Perleslag |
Til brug med (udstyr) | Bead Genie |
Emballagemængde | 100 Pk. |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) sonde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) sonde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17291752
|
Scientific Industries
SI-BS02 |
2.4 mm |
458.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17201762
|
Scientific Industries
SI-BS03 |
3.2 mm |
399.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17211762
|
Scientific Industries
SI-BS05 |
5.0 mm |
511.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Kan rengøres og genbruges
Tekniske data
Perler | |
Perleslag | |
100 Pk. |
Rustfrit stål | |
Bead Genie |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Scientific Industries Rustfri stålperler