Description
- Kan rengøres og genbruges
Specifications
Specifications
| Produkttype | Perler |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,1968 tommer. |
| Diameter (metrisk) sonde | 5,0 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Perleslag |
| Til brug med (udstyr) | Bead Genie |
| Model- | SI-BS05 |
| Emballagemængde | 100 Pk. |