Få mere at vide
Buerkle™ Stabelbar industriel målekande
Let og handy polypropylen-målekande velegnet til industrielle applikationer. Indeholder to måleskalaer, præget gennemsigtige og med blå skrift. Med ergonomisk håndtag, fås i lukket design for særlig stabilitet eller med åbent håndtag til stabling.
30.46 DKK - 158.00 DKK
Tekniske data
Farve | Klarhed |
---|---|
Til brug med (applikation) | Fødevarer |
Materiale | Polypropylen |
Uddannet | Ja |
Advarsel:
Spørg venligst om specialpriser for store mængder!
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15848621
|
Buerkle™
7210-0500 |
500 mL |
30.46 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15405764
|
Buerkle™
7210-2000 |
2000 mL |
104.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15485774
|
Buerkle™
7210-5000 |
5000 mL |
158.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15229978
|
Buerkle™
7210-3000 |
3000 mL |
112.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Velegnet til industrielle applikationer.
- Inkluderer to prægede måleskalaer:
- Gennemsigtig og med blå skrift.
- Ergonomisk håndtag, fås i lukket design for særlig stabilitet eller med åbent håndtag til stabling for at spare plads.
- Polypropylen konstruktion og meget modstandsdygtig over for syrer, baser og kemikalier.
- Klarhed
Especificaciones
Klarhed | |
Fødevarer | |
Polypropylen | |
Ja |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.