Få mere at vide
Buerkle™ Stabelbar industriel målekande
Artikelnummer. 15848621 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15848621 500 mL -
15405764 2000 mL Hver
15485774 5000 mL -
15229978 3000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Spørg venligst om specialpriser for store mængder!
Artikelnummer. 15848621 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 72100500
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Spørg venligst om specialpriser for store mængder!
Let og handy polypropylen-målekande velegnet til industrielle applikationer. Indeholder to måleskalaer, præget gennemsigtige og med blå skrift. Med ergonomisk håndtag, fås i lukket design for særlig stabilitet eller med åbent håndtag til stabling.
  • Velegnet til industrielle applikationer.
  • Inkluderer to prægede måleskalaer:
    • Gennemsigtig og med blå skrift.
  • Ergonomisk håndtag, fås i lukket design for særlig stabilitet eller med åbent håndtag til stabling for at spare plads.
  • Polypropylen konstruktion og meget modstandsdygtig over for syrer, baser og kemikalier.
  • Klarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Fødevarer
Materiale Polypropylen
Vægt (metrisk) 0.06 kg
Gradueringer 10 mL
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 135 mm
Diameter (metrisk) 90 mm