Få mere at vide
ST271, MedChemExpress
Beskrivelse
ST271 is a potent inhibitor of protein tyrosine kinase (PTK), inhibits phospholipase D activation stimulated by fMet-Leu-Phe and PAF, with IC50s of 6.7 and 9 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ST271 |
| CAS | 106392-48-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H20N2O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 110 mg/mL (403.91 mM) |
| SMIL | O=C(N)/C(C#N)=C/C1=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.34 |
| Formel vægt | 272.34 |
| Vis mere |