Få mere at vide
ST034307, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484566 100 mg -
16482716 25 mg -
16469856 50 mg 50mg
16426047 5 mg 5mg
16403328 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16484566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101279
MedChemExpress ST034307 is a potent and selective adenylyl cyclase 1 (AC1) inhibitor, with IC50 of 2.3 μM.
ST034307 is a potent and selective adenylyl cyclase 1 (AC1) inhibitor, with IC50 of 2.3 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ST034307
CAS 133406-29-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H4Cl4O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (55.95 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C=C(C(Cl)(Cl)Cl)OC2=CC=C(Cl)C=C21
Molekylvægt (g/mol) 297.95
Formel vægt 297.95
Procent renhed 95.15%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation