Få mere at vide
ST-193, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496087
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496087 5 mg 5mg
16484606 100 mg -
16460759 1 mg -
16453368 10 mg -
16449896 50 mg -
16422736 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16496087 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101441
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress ST-193 is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor; inhibits Guanarito, Junin, Lassa and Machupo virus with IC50 values of 0.44, 0.62, 1.4 and 3.1 nM, respectively.
ST-193 is a potent broad-spectrum arenavirus inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ST-193
CAS 489416-12-8
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H25N3O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (269.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C1=CC=C(CNC2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC)C=C4)=C2)C=C1)C
Molekylvægt (g/mol) 371.47
Formel vægt 371.47
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus